Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite F15-6 x 100y fastvinkelrotor för 1,6 l och 4 l allmänna ändamål X Pro och ST Plus centrifuger
Beskrivning
Bearbeta prover upp till 100ml med sex-platsers kapacitet Thermo ScientificTM FiberliteTM F15-6 x 100y fast vinkel Rotor.
Fiberlite rotorer:
- Minskade körtider med högre G-krafter som uppnås med lätta kolfiberrotorer
- Korrosions- och utmattningsbeständig design som säkerställer strukturell integritet
- Uppbackad av 15 års garanti
Specifikationer:
- Kapacitet: 6 x 100 ml
- Max hastighet/RCF: 15 000 rpm/24 652 x g†
Beställningsinformation:
Röradaptrar för F15-6x100 Rotor säljs separat. O-ring Uppfriskningssats (021-069-031) finns också; kontakta din säljare för information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ legend™ X1, Sorvall legend XT, Sorvall ST 16, Sorvall ST 40, Multifuge™ X1, Multifuge™ X3, Megafuge 16, Megafuge 40, Sl 16, Sl 40-serien, Eppendorf™ 5810/5804-serien och Thermo Scientific Nalgene™ flaskor.
Rekommenderas för:
Pelletering av bakterier eller jästceller och för att rena nukleinsyror och celler.
Anmärkning:
†Prestanda kan variera beroende på centrifugmodell
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | Fiberlite F15-6 x 100y fastvinkelrotor |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 6 x 100 mL |
| Max. RCF | 24,652 x g |
| Max. Hastighet | 15,000 rpm |
| Radie (metrisk) Min. | 2.5 cm |
| K-faktor | 1536 |
| Max. Rörlängd | 105 mm |
| Max. Diameter på rör | 38 mm |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 och Sl 40F centrifuger |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.