Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F15-8 x 50cy fastvinkelrotor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4527976
Max. Hastighet:
14 500 varv/min
Max. RCF:
24 446 x g
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 och Sl 40F centrifuger
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10185704
Brand: Thermo Scientific™ 75003663
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pelletsfraktionerade prover med hög RCF med denna rotor med fast vinkel.
Pelletsfraktionerade prover med hög RCF med hjälp av Thermo ScientificTM FiberliteTM F15-8 x 50cy fastvinkelrotor.
Funktioner:
Fiberlite-rotor:
  • Minskar körtider med högre G-krafter som uppnås med lätta kolfiberrotorer
  • Säkerställer strukturell integritet genom korrosions- och utmattningsbeständig design
  • Uppbackad av 15 års garanti
Beställningsinformation:
Adaptrar säljs separat. O-ring Uppfriskningssats (021-085-077) finns också. Kontakta återförsäljare för mer information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ legend™ X1, XT, Multifuge™ X1, X3 och Thermo Scientific Nalgene™ flaskor och rör
Rekommenderas för:
Pelletering av celler, bakterier, subcellulära fraktioner och små mängder nukleinsyror och virus
Anmärkning:
†Prestanda kan variera beroende på centrifugmodell.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fiberlite F15-8 x 50cy fastvinkelrotor för Thermo Scientific Sorvall legend X1, Sorvall legend XT
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 8 x 50 mL
Max. RCF 24 446 x g
Max. Hastighet 14 500 varv/min
Radie (metrisk) 104 mm
K-faktor 1381
Max. Rörlängd 121 mm
Max. Diameter på rör 30 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 och Sl 40F centrifuger
Vinkel 25°
Bioinneslutning Ja
Gröna funktioner Energieffektiv, mindre avfall