Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-48 x 2 Rotor med fast vinkel
Beschreibung
Stöd mikrovolymprotokoll med hjälp av Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-48 x 2 Rotor med fast vinkel.
Funktioner
Fiberlite Rotor :
- Minskar körtider med högre G-krafter som uppnås med lätta kolfiberrotorer
- Säkerställer strukturell integritet med korrosions- och utmattningsbeständig design
- Uppbackad av 15 års garanti
Beställningsinformation:
Slangadaptrar säljs separat i set om 24; O-ring Refresher Kit (021-489-021) finns också. Kontakta din säljare för information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, X3, Sorvall ST 40, Multifuge™ X1, X3, Megafuge 40, SL40 och Eppendorf™ 5810/5804-serien, Sorvall Legend T+, Multifuge 3+-serien, Sorvall Legend 23R, MR23i, Thermo Scientific™ Nalgene™ flaskor och rör
Anmärkning:
†Prestanda kan variera beroende på centrifugmodell.
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | Fiberlite F21-48 x 2 fast vinkelrotor för Thermo Scientific Sorvall Legend X1, X3, Sorvall ST 40 |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 48 x 2 mL |
| Max. RCF | 25,055 x g |
| Max. Hastighet | 15,200 rpm |
| Radie (metrisk) Min. | 5.1 cm |
| K-faktor | 455 |
| Max. Rörlängd | 50 mm |
| Max. Diameter på rör | 11 mm |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.