Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite F23-48 x 1,5 för LYNX 4000 och 6000 Superspeed Centrifuges
Kapacitet:
48 x 1.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kombinera hög g-kraft och hög kapacitet för 1,5 ml mikrorör med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F23-48 x 1,5 ml rotor med fast vinkel.
Funktioner
- lättviktskolfiber och innovativ konstruktion tillåter unika rotordesigner som inte är möjliga med metall
- Korrosions- och utmattningsbeständighet säkrar rotorns strukturella integritet för oöverträffad hållbarhet
- Rotor har 15 års garanti
- Säkert, tryckknappsrotorbyte på mindre än tre sekunder
- Förbättrad säkerhet och bekvämlighet
- Inga verktyg behövs
- Byt snabbt rotorer och applikationer
Thermo Scientific™ Auto-ID™ Omedelbar rotoridentifiering:
- Omedelbar identifiering av en rotor
- Rotorspecifikationer laddas automatiskt in i centrifugparametrar
- Förkortar inställningstiden, förbättrar säkerheten
Hastighetshandtag:
- Accelererar och förenklar åtdragningen av rotorlocket och säkerställer att locket är ordentligt fastsatt
- Enklare och säkrare lyft och bärande av rotorer, ytterligare förstärkt med den lätta designen
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fiberlite F23-48x1,5 Rotor med fast vinkel |
| Material | Kolfiberkomposit |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 48 x 1.5 mL |
| Max. RCF | 57,368 x g |
| Max. Hastighet | 23,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 97 mm |
| Radie (metrisk) Min. | 64 mm |
| K-faktor | 137 |
| Max. Rörlängd | 40 mm |
| Visa mer |