Läs mer
Lonza™ Fibroblasttillväxtmedium
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tillväxt Medium |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Innehåll och lagring | Kit som innehåller en 500 ml flaska FBMTM, (CC-3131) och FGMTM-3 singlequotsTM (CC-4525-tillskott och tillväxtfaktorer (hFGF-B, insulin, FBS och gentamicin/amfotericin-B) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- FGM-3 Bullet Kit
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Gentamicin, sulfate(salt)