Läs mer
Cytiva Ficoll-Paque™ PLUS Media
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
6 x 100 ml
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Sterilt media som är färdigt att använda
- Densitetsmedia som är optimerade för isolering av lymfocyter från perifert blod med ett enkelt centrifugbaserat protokoll
- Högt utbyte
- Upprätthåller viabilitet och representativ fördelning av B- och T-lymfocyter
- Låga nivåer av endotoxin (< 0,12 EU/ml)
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 6 x 500 ml |
| Innehåll och lagring | 4–30 °C |
| För användning med (applikation) | Cellisolering |
| Endotoxinnivå | < 0,12 EU/ml |
| Färg | Färglös till svagt gul |
| Produkttyp | Centrifugeringsmedia |
| Densitet | 1.078 g/mL |
| Sterilitet | Sterila |
| Form | Vätska |