Läs mer
Cytiva Ficoll-Paque™ PLUS Media
Produktkod. p-3753315 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
6 x 100 ml
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11768538
Brand: Cytiva 17144002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Erkänd standard i laboratorier över hela världen för isolering av humana lymfocyter från perifert blod. Cytiva™ Ficoll-Paque™ PLUS Media upprätthåller viabiliteten och en representativ fördelning av B- och T-lymfocyter.
  • Sterilt media som är färdigt att använda
  • Densitetsmedia som är optimerade för isolering av lymfocyter från perifert blod med ett enkelt centrifugbaserat protokoll
  • Högt utbyte
  • Upprätthåller viabilitet och representativ fördelning av B- och T-lymfocyter
  • Låga nivåer av endotoxin (< 0,12 EU/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 6 x 100 ml
Innehåll och lagring 4–30 °C
För användning med (applikation) Cellisolering
Endotoxinnivå < 0,12 EU/ml
Färg Färglös till svagt gul
Produkttyp Centrifugeringsmedia
Densitet 1.078 g/mL
Sterilitet Sterila
Form Vätska