Läs mer
Cytiva Ficoll-Paque™ PREMIUM, 1,078 g/ml
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
6 x 100 ml
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Tillverkad under en kvalitetsledning certifierad enligt ISO13485:2003
- Steril och redo att användas; stabil i minst 3 år vid korrekt förvaring
- Låga nivåer av endotoxin (< 0,12 EU/mL) säkrad och testad
- Ficoll-Paque PREMIE
- Optimerad för isolering av mononukleära celler från mänskligt perifert blod, benmärg och navelsträngsblod.
- Ficoll-Paque PREMIUM 1,084
- Kan användas för att isolera ett brett spektrum av mänskliga mononukleära celler inklusive de med högre densitet och för att separera blodceller från möss eller råttor.
- Ficoll-Paque PREMIUM 1,073
- Kan användas vid isolering av humana mononukleära celler med lägre densitet (t.ex. mesenkymala stromaceller eller monocyter).
Beställningsinfo
Regulatory Support File (RSF) är tillgänglig för Ficoll-Paque PREMIE
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 6 x 100 ml |
| Innehåll och lagring | 4–30 °C |
| För användning med (applikation) | Optimerad för isolering av mononukleära celler från mänskligt perifert blod, benmärg och navelsträngsblod. |
| Endotoxinnivå | < 0,12 EU/ml |
| Osmolalitet | 288-310 mOsm/kg |
| Färg | Färglös till svagt gul |
| Produkttyp | Centrifugeringsmedia |
| Densitet | 1.078 g/mL |
| Sterilitet | Sterila |
| Form | Vätska |