Läs mer
BRAND™ Fyllningsrör för BRAND Seripettor, Dispensette S, Dispensette III och Dispensette Ekologiska flaskdispensrar
Produktkod. 15418023 Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
195 till 350 mm
250 mm
250 till 480 mm
500 mm
70 till 140 mm
Sterilitet:
Icke-steril
För användning med (utrustning):
Dispensette™ S (alla modeller), III, Organic, TA och seripettor™ pro
Seripettor™ dispenser på flaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15418023
Brand: BRAND™ 708214
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyllningsrör för alla BRAND Seripettor och Dispensette modeller tillverkade efter 1997
  • 704536 - autoklaverbart påfyllningsrör för seripettor , 250 mm, vardera
  • 704538 - autoklaverbart påfyllningsrör för seripettor , 500 mm, vardera
  • Teleskopiska påfyllningsrör justeras till rätt höjd utan att skära.
  • Unik design tillåter aspiration av vätska från botten av flaskan samtidigt som aspiration av fällningar minimeras.
  • Två rör med olika diameter: En för 1mL, 2mL, 5mL och 10mL dispensrar med nominell kapacitet; och en för dispensrar med 25 ml, 50 ml och 100 ml nominell kapacitet
  • Fem olika längder: 70-140 mm; 125-240 mm; 170-330 mm; 195-350 mm; 250-480 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Clear
Material FEP
För användning med (utrustning) Dispensette™ S (alla modeller), III, Organic, TA och seripettor™ pro
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 195 till 350 mm