Läs mer
BRAND™ Fyllningsrör för BRAND Seripettor, Dispensette S, Dispensette III och Dispensette Ekologiska flaskdispensrar
Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
195 till 350 mm
250 mm
250 till 480 mm
500 mm
70 till 140 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
För användning med (utrustning):
Dispensette™ S (alla modeller), III, Organic, TA och seripettor™ pro
Seripettor™ dispenser på flaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- 704536 - autoklaverbart påfyllningsrör för seripettor , 250 mm, vardera
- 704538 - autoklaverbart påfyllningsrör för seripettor , 500 mm, vardera
- Teleskopiska påfyllningsrör justeras till rätt höjd utan att skära.
- Unik design tillåter aspiration av vätska från botten av flaskan samtidigt som aspiration av fällningar minimeras.
- Två rör med olika diameter: En för 1mL, 2mL, 5mL och 10mL dispensrar med nominell kapacitet; och en för dispensrar med 25 ml, 50 ml och 100 ml nominell kapacitet
- Fem olika längder: 70-140 mm; 125-240 mm; 170-330 mm; 195-350 mm; 250-480 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Clear |
| Material | FEP |
| För användning med (utrustning) | Dispensette™ S (alla modeller), III, Organic, TA och seripettor™ pro |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Längd (metrisk) | 250 till 480 mm |