Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 flerkanalpipetter
Beskrivning
Få optimal prestanda och ergonomi från Finnpipette™ F1-system, som levererar prestanda med precision, allt i en lätt design som maximerar användarkomforten och minskar påfrestningen. Det är det idealiska systemet för tillämpningar som använder dyra reagenser och värdefulla prover.
I decennier har Thermo Scientific Finnpipettes pipetteringssystem levererat oöverträffad produktivitet och ergonomi i tusentals laboratorium och applikationer över hela världen.
Finnpipette F1: Allt du vill ha i din vardagliga pipett
Ergonomiskt i kontakt
lättviktshandtagsdesign kombinerat med låg kolv, spetsfäste och utkastningskrafter hjälper till att minska risken för RSI
Tyst, enkel volymjustering
Njut av den nya tysta och lättare volymjusteringsmekanismen med över 50 % lägre krafter jämfört med tidigare modeller.
Säkert volymlås
Den säkra volyminställningen förhindrar oönskad volymdrift under drift. Lyft helt enkelt upp kolven för att ställa in volymen och tryck ner för att låsa på plats med minimal ansträngning.
Justerbar komfort
De 120°justerbart fingerstöd– för både höger- och vänsterhänt förarkomfort– låter handen slappna av under pipetteringscykler.
Super utblåsning
150 % ökning av luftboost för att säkerställa effektiv leverans av mikrovolymer och förhindra kapillärverkan i 50μ l modeller och nedan.
Brett urval av Finnspets pipettspetsar
Finnspetsar är designade och tillverkade specifikt för Finnpipette-modeller, vilket möjliggör optimal prestanda, precision och noggrannhet.
CE-märkt
Finnpipette F1 Pipette tillsammans med kompatibla Finnspets-spetsar är CE-märkta i enlighet med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med bekväm onlinjeregistrering och kan variera beroende på land.
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | Finnspets 10 mikro, filter 10 mikro, Flex 10, Flex filter 10 |
| Beskrivning | Finnpipette F1 |
| Färg | Rosa |
| Antal kanaler | 8 |
| Volym (metrisk) | 1 till 10μ l |
| Ökar | 0,02 μl |