Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Pipetter med variabel volym
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15541885
Volym (metrisk):
0,2 till 2μ L
0,5 till 5 ml
0,5 till 5μ L
1 till 10 ml
1 till 10μ l
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
30 till 300μ l
5 till 50μ l
Färgkod:
Blått
Grön
Gul
Orange
Rosa
Röd
Turkos
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15541885
Brand: Thermo Scientific™ 4641020N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Maximera användarkomforten och minska belastningen med F1-systemet, som levererar prestanda med precision, allt i en lätt design. Det är det idealiska systemet för tillämpningar som använder dyra reagenser och värdefulla prover.
Njut av den förbättrade volymjusteringen på Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Variable Volume Pipettes, som nu är tysta och utan ansträngning med texturerad justeringsratt för en fastare känsla när du ställer in volymen. Det justerbara fingerstödet och den lätta designen maximerar komforten utan att ge avkall på prestanda
I decennier, Thermo Scientific Finnpipette pipetteringssystem har levererat oöverträffad produktivitet och ergonomi i tusentals labb och applikationer över hela världen.
Finnpipette F1: Allt du vill ha i din vardagliga pipett
Ergonomiskt i kontakt
Lättviktshandtagsdesign kombinerat med låg kolv, spetsfäste och utkastningskrafter hjälper till att minska risken för RSI
Tyst, enkel volymjustering Njut av
den nya tysta och lättare volymjusteringsmekanismen med över 50 % lägre krafter jämfört med tidigare modeller.
Säkert volymlås
Den säkra volyminställningen förhindrar oönskad volymdrift under drift. Lyft helt enkelt upp kolven för att ställa in volymen och tryck ner för att låsa på plats med minimal ansträngning.
Justerbar komfort
Den 120° justerbart fingerstöd– för både höger- och vänsterhänt förarkomfort– låter handen slappna av under pipetteringscykler.
Super utblåsning
150 % ökning av luftförstärkningen för att säkerställa effektiv leverans av mikrovolymer och förhindra kapillärverkan i 50 l-μmodeller och lägre.
Brett urval av Finntip Pipetttips
Finntips är designade och tillverkade uttryckligen för Finnpipette modeller, vilket möjliggör optimal prestanda, precision och noggrannhet.
CE-märkt
De Finnpipette F1 pipett tillsammans med kompatibel Finntip tips är CE-märkta i enlighet med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med bekväm onlineregistrering och kan variera beroende på land.
Läs mer om hela Finnpipette familj>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Finnspets 10 mikro, filter 10 mikro, Flex 10, Flex filter 10
Beskrivning Finnpipette F1
Färg Rosa
Antal kanaler 1
Typ Pipett med variabel volym
Volym (metrisk) 0,5 till 5μ L
Ökar 0,01 μl
Färgkod Rosa