Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Enkanalspipetter med fast volym
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11867371
Volym (metrisk):
1 000μ l
1μ L
10 μl
10 000μ L
100 μl
20 μl
200 μl
2000μ L
25μ L
250μ L
3000μ L
5μ L
50 μl
500 μL
5 000μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11867371
Brand: Thermo Scientific™ 4652100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa enkanalspipetter med fast volym för mycket krävande applikationer där robusthet och hållbarhet är avgörande.
Använda Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Enkanalspipetter med fast volym för mycket krävande applikationer där robusthet och hållbarhet är avgörande. Med en elegant, robust design är dessa pipetter byggda med tuffa PVDF-komponenter som står emot starka kemikalier och de skadliga effekterna av UV-ljus. Fullständigt autoklaverbar.
I decennier, Thermo Scientific Finnpipette pipetteringssystem har levererat oöverträffad produktivitet och ergonomi i tusentals labb och applikationer över hela världen.
Finnpipette F2: Bevisat tillförlitlig för långvarig intensiv användning
Robust och hållbar
Finnpipette F2 innehåller tuffa PVDF-komponenter som står emot starka kemikalier och de skadliga effekterna av UV-ljus. Dess robusta design tål fysisk användning utan skador.
Fullständigt autoklaverbar
Dekontaminering av Finnpipette F2 är enkelt eftersom det inte finns något behov av att demontera F2 för autoklavering, vilket minimerar störningar och stillestånd.
Underhåll är enkelt
Ta helt enkelt loss spetskonen för effektivt dagligt underhåll eller dekontaminering när du inte använder en autoklav.
Super utblåsning
150 % ökning av luftförstärkningen för att säkerställa effektiv leverans av mikrovolymer och förhindra kapillärverkan i 50 L-μmodeller och lägre.
Brett urval av Finntip Pipetttips
Finntips är designade och tillverkade uttryckligen för Finnpipette modeller, vilket möjliggör optimal prestanda, precision och noggrannhet.
CE-märkt
De Finnpipette F2 Pipetter tillsammans med kompatibel Finntip tips är CE-märkta i enlighet med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med bekväm onlineregistrering och kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Finntip 5 ml, filter 5 ml
Beskrivning FinnpipetteTM F2 fast volym
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material PVDF
Modell F2
Antal kanaler 1
Typ Pipett med fast volym
Volym (metrisk) 3000μ L