Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 flerkanalpipetter
Description
Använd Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 flerkanalerpipett för mycket krävande applikationer där robusthet och hållbarhet är avgörande. Med en elegant, robust design är denna pipett byggd med PVDF-komponenter som står emot starka kemikalier och de skadliga effekterna av UV-ljus. Fullständigt autoklaverbar och tillgänglig i 8-, 12- och 16-kanalermodeller med ett urval av volymområden. I modellerna med låg volym säkerställer superblow-out-funktionen exakt utmatning även för de lägsta volymerna.
I decennier har Thermo Scientific Finnpipette pipetteringssystem levererat oöverträffad produktivitet och ergonomi i tusentals laboratorium och applikationer över hela världen.
Finnpipette F2: Beprövad tillförlitlig för långvarig intensiv användning
Robust och hållbar
Finnpipette F2 innehåller tuffa PVDF-komponenter som står emot starka kemikalier och de skadliga effekterna av UV-ljus. Dess robusta design tål fysisk användning utan skador.
Fullständigt autoklaverbar
Dekontaminering av Finnpipette F2 är enkel eftersom det inte finns något behov av att demontera F2 för autoklavering, vilket minimerar störningar och stillestånd.
Underhåll är enkelt
Ta helt enkelt loss spetskonen för effektivt dagligt underhåll eller dekontaminering när du inte använder en autoklavering.
Super utblåsning
150 % ökning av luftförstärkningen för att säkerställa effektiv leverans av mikrovolymer och förhindra kapillärverkan i 50 l-μmodeller och lägre.
Brett urval av Finnspets pipettspetsar
Finnspetsar är designade och tillverkade specifikt för Finnpipette-modeller, vilket möjliggör optimal prestanda, precision och noggrannhet.
CE-märkt
Finnpipette F2-pipetten tillsammans med kompatibla Finnspets-spetsar är CE-märkta i enlighet med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med bekväm onlinjeregistrering och kan variera beroende på land
Specifications
Specifications
| Kompatibla tips | Finnspets 250, filter 100, Flex 200, Flex filter 100, 200 Ext, filter 100 Ext |
| Beskrivning | Finnpipette™ F2 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gul |
| Antal kanaler | 12 |
| Produktlinje | Finnpipette™ F2 |
| Typ | Pipett |
| Volym (metrisk) | 5 till 50μ l |
| Ökar | 0,1 μl |