Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus GLP Kit
Volym (metrisk):
1 till 1 000μ l
10 till 10 000μ l
10 till 1000μ L
100 till 5000μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Få tillgång till allt som behövs för pipettering i dessa all-inclusive Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus GLP kit. Satsen täcker det volymområde du behöver med fyra olika alternativ att välja mellan, och inkluderar Finnpipette™ Novus™ pipetterar, lämpliga stativ och provspetsar.
Novus GLP Kit 1 innehåller:
- Finnpipette Novus 10-100 μL
- Finnpipette Novus 100-1000 μL
- Två Finnpipette Novus står
- Ett ställ med Finntip Flex 200 och Flex 1000
- Reagent Reservoirs demopaket
- Finntip Provpaket
- Pipetteringsguide
- Finnpipette Novus broschyr
Novus GLP Kit 2 innehåller:
- Finnpipette Novus 100-1000 μL
- Finnpipette Novus 0,5-5 ml
- Två Finnpipette Novus står
- Ett ställ med Finntip 5ml och Flex 1000
- Reagent Reservoirs demopaket
- Finntip Provpaket
- Finnpipette Novus broschyr
- Pipetteringsguide
Novus GLP Kit 3 innehåller:
- Novus pipett, 1-10 μL, mikro
- Novus pipett, 10-100 μL
- Novus pipett, 100-1000 μL
- Tre Finnpipette Novus pipettstativ
- Ett ställ med Flex 10, Flex 200 och Flex 1000
- Reagent Reservoirs demopaket
- Finntip Provpaket
- Pipetteringsguide
- Novus broschyr
Novus GLP Kit 4 innehåller:
- Novus pipett, 10-100 μL
- Novus pipett, 100-1000 μL
- Novus pipett, 1-10 ml
- Tre Finnpipette Novus pipettstativ
- Ett ställ med Flex 200, Flex 1000 och Finntip 10 ml
- Reagent Reservoirs demopaket
- Finntip Provpaket
- Pipetteringsguide
- Novus broschyr
Specifikationer
Specifikationer
| Modell | Finnpipette™ Novus |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | FinnPipette™ Novus |
| Typ | GLP sats |
| Volym (metrisk) | 1 till 1 000μ l |
| Inkluderar | Novus 10 mikro, 100 och 1000μ L enkelkanalspipetter, tre Novus står, tre prov Finntip ställ |