Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus flerkanalpipetter
Description
Snabba upp repetitiv dispensering till 96- och 384-mikroplattor med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus flerkanalpipetter. Tillgänglig i ett brett utbud av modeller för vanliga laboratorieoratorieuppgifter, denna produkt har ett lätt handtag och unik pekfingerfunktion som möjliggör längre arbetsperioder utan trötthet. Enkelhet, komfort och funktionalitet— Novus kommer att bli din nya bästa vän i laboratoriet.
Funktioner:
- Lättläst och intuitiv menynavigering
- Alternativ för flerspråkigt användargränssnitt
- 10 pipetteringsalternativ inkluderar framåt, bakåt, spädning, stegpipettering, blandning, stegning i följd och mer
- 9 aspirations-/dispenseringshastigheter
- Spara upp till 9 program med dina vanligaste protokoll
- 8 flerkanalerversioner, inklusive en 16-kanaler för 384-brunnars mikroplattor, med färgkodning efter volym för enkel igenkänning
- Bakgrundsbelyst skärm i full storlek eliminerar omgivande ljusreflektioner och förbättrar kontrasten i svagt ljus
- Snabb kalibrering i laboratorium för noggrannhet och precision
- Helt autoklaverbar spetskon säkerställer sterilitet och undviker korskontamination
- Batteri med lång livslängd tillåter cirka 4000 pipetteringsoperationer; laddas på cirka en timme
Ergonomisk design
- Extremt lätt konstruktion
- Trigger-action pipettering— pekfingerkontroller dispensering med bara en mjuk knapptryckning
- 120°justerbart fingerstöd för våg och komfort
- Soft-touch spets utkastning minimerar tummens belastning; kan manövreras med båda händerna
Kompatibel med:
Idealisk för användning med Thermo Scientific Finnspets™ Flex eller Finnspets pipettspetsar
inkluderar:
Finnpipette Novus, universalladdare, kolvborttagningsverktyg, bruksanvisning och kalibreringscertifikat
Specifications
Specifications
| Noggrannhet | 12,0 % till 2,4± |
| Kompatibla tips | Flex 10, 10, 20 mikro, 50 mikro |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Rosa |
| För användning med | Flex 10, 10 mikro, 20 mikro, 50 mikro |
| Modell | FinnPipette™ Novus |
| Antal kanaler | 8 |
| Produktlinje | FinnPipette™ Novus |
| Programmerbarhet | Ja |
| Sterilitet | Sterila |
| Show More |