Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektroniska enkanalpipetter
GREENER_CHOICE
Produktkode 11746914
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volym (metrisk):
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
1 till 10μ l
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
30 till 300μ l
5 till 50μ l
Färg:
Blå
Grön
Gul
Orange
Rosa
Röd
Turkos
Kompatibla tips:
Finnspets: 10ml, Flex 10ml Ext.
Finnspets: 5 ml
Finnspetsar: 1 000, 1 000 Ext., Flex 1 000
Finnspetsar: 10, Flex 10, 20 mikro, 50 mikro
Finnspetsar: 250 Univ, 200 Ext.
Finnspetsar: 300,-, Flex 300
Finnspetsar: 50
Finnspetsar: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext.
Förpackningsstorlek
Varje
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11746914
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 46200200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Upplev ökad komfort för de flesta pipetteringstillämpningar med dessa enkla att använda elektroniska pipetter.
Uppnå förbättrad ergonomi och prestanda i vanliga pipetteringstillämpningar med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektroniska enkelkanalpipetter. Användargränssnittet visar helt enkelt alla pipetteringsåtgärder, och pipettering med pekfingret förhindrar vanliga belastningsskador (RSI). Enkelhet, komfort och funktionalitet— Novus kommer att bli din nya bästa vän i laboratoriet.
Funktioner
  • Lättläst och intuitiv menynavigering
  • Alternativ för flerspråkigt användargränssnitt
  • 10 pipetteringsfunktioner inkluderar framåt, bakåt, utspädning, stegpipettering, blandning, sekventiell stegning och mer
  • 9 aspirations-/dispenseringshastigheter
  • Spara upp till 9 program med dina vanligaste protokoll
  • Bakgrundsbelyst skärm i full storlek eliminerar omgivande ljusreflektioner och förbättrar kontrasten i svagt ljus
  • Brett volymområde på 0,5-10 000μ l och färgkodning för enkel igenkänning
  • Snabb kalibrering i laboratorium för noggrannhet och precision
  • Helt autoklaverbar spetskon säkerställer sterilitet och undviker korskontamination
  • Batteri med lång livslängd tillåter cirka 4000 pipetteringsoperationer; laddas på cirka en timme
Ergonomisk design
  • Extremt lätt konstruktion
  • Trigger-action pipettering— pekfingerkontroller dispensering med bara en mjuk knapptryckning
  • 120°justerbart fingerstöd för våg och komfort
  • Soft-touch spets utkastning minimerar tummens belastning; kan manövreras med båda händerna
Kompatibel med:
Idealisk för användning med Thermo Scientific Finnspets™ Flex eller Finnspets pipettspetsar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Noggrannhet 3,0 % till 0,8±
Kompatibla tips Finnspetsar: 50
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Turkos
För användning med FinnTip™: 50
Modell Finnpipette™ Novus
Antal kanaler 1
Produktlinje Finnpipette™ Novus
Programmerbarhet Ja
Sterilitet Sterila
Typ Pipett
Volym (metrisk) 5 till 50μ l
Funktionellt omfång 2,5 till 50 μl
Ökar 0,1μ l
Precision 2,5 till 0,3 %
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.