Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektroniska enkanalpipetter
Beskrivning
Uppnå förbättrad ergonomi och prestanda i vanliga pipetteringstillämpningar med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektroniska enkelkanalpipetter. Användargränssnittet visar helt enkelt alla pipetteringsåtgärder, och pipettering med pekfingret förhindrar vanliga belastningsskador (RSI). Enkelhet, komfort och funktionalitet— Novus kommer att bli din nya bästa vän i laboratoriet.
Funktioner
- Lättläst och intuitiv menynavigering
- Alternativ för flerspråkigt användargränssnitt
- 10 pipetteringsfunktioner inkluderar framåt, bakåt, utspädning, stegpipettering, blandning, sekventiell stegning och mer
- 9 aspirations-/dispenseringshastigheter
- Spara upp till 9 program med dina vanligaste protokoll
- Bakgrundsbelyst skärm i full storlek eliminerar omgivande ljusreflektioner och förbättrar kontrasten i svagt ljus
- Brett volymområde på 0,5-10 000μ l och färgkodning för enkel igenkänning
- Snabb kalibrering i laboratorium för noggrannhet och precision
- Helt autoklaverbar spetskon säkerställer sterilitet och undviker korskontamination
- Batteri med lång livslängd tillåter cirka 4000 pipetteringsoperationer; laddas på cirka en timme
Ergonomisk design
- Extremt lätt konstruktion
- Trigger-action pipettering— pekfingerkontroller dispensering med bara en mjuk knapptryckning
- 120°justerbart fingerstöd för våg och komfort
- Soft-touch spets utkastning minimerar tummens belastning; kan manövreras med båda händerna
Kompatibel med:
Idealisk för användning med Thermo Scientific Finnspets™ Flex eller Finnspets pipettspetsar.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 3,0 % till 0,8± |
| Kompatibla tips | Finnspetsar: 250 Univ, 200 Ext. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gul |
| För användning med | FinnTip™ : 250 Universal, 200 utökad |
| Modell | Finnpipette™ Novus |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | FinnPipette™ Novus |
| Programmerbarhet | Ja |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |