Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Står
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produkttyp:
Adapter för karusellstativ
Hyllhängare
Karusellstativ med lock
Karusellstativadapter
Pipettställ
Håller:
1
3
Elektroniska pipetter
Flerkanalig manuell pipett
Manuell pipett
Manuella pipetter (3)
Manuella pipetter (6)
Manuella pipetter (6) eller elektroniska pipetter (3)
Beskrivning
Ge säker och bekväm förvaring för manuella och elektroniska pipetter Thermo Scientific™ Finnpipette™ Står. Tillgängliga alternativ inkluderar alternativ för enkelstativ, F-stativ, multistativ, flerkanalig och karusell.
Finnpipette F-Stand
- Accommodates six pipettes
- Sturdy crossbar structure with slot for each pipette for secure storage
- Suitable for both single channel and multichannel models
Finnpipette Multichannel Stand
- Multi-position stand
- Can hold any multichannel Finnpipette
- Pipette can be stored in upright or horizontal position
- Small footprint
Finnpipette Carousel Stand
- Rotating, portable
- Transparent lid protects pipettes from contamination
- Shipped with three adapters for electronic Finnpipette Novus pipettes and five adapters for manual Finnpipette pipettes
Finnpipette Novus Stand
- For convenient storage of electronic Finnpipette Novus pipette
- Accommodates both single and multichannel Finnpipette Novus models with ease
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | Multichannel Manual Pipette |
| Typ | Multiposition Pipette Stand |