Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipetttips
Beskrivning
De Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipettspetsar minskar mängden kraft som behövs för att fästa och skjuta ut spetsar, vilket avsevärt minskar risken för upprepad stressskada (RSI). Säkerställ en bättre tätning med pipettermodulen, för högre noggrannhet och precision.
Finntip™ Flex™ Pipettspetsar är designade för att passa Finnpipette™ F1, F2 och Novus pipetter. De gör att du kan pipettera exakt och exakt, med låg vätskeretention. Kompatibiliteten mellan spetsen och pipetten indikeras med färgkoder. Dessa Flex™ spetsar har en ergonomisk design som minskar risken för RSI och använder mindre plast.
Fördelar
- Utmärkt för enkel- och flerkanalspipettering
- Finns i sex volymområden: 0,2-10μ L, 1-200μ L, 5-300μ L, 100-1000μ L, 50-1200μ L och 10 ml
- Sterila spetsar levereras i vakuumförslutna, steriliserade, 10 x 96 ställ och de är certifierade att vara fria från DNA, DNas, RNase och endotoxiner
- Spara utrymme med påfyllning
Mjukare spets
- Den mjuka spetsen minskar mängden kraft som behövs för att fästa och mata ut spetsar, vilket avsevärt sänker risken för upprepad stressskada (RSI)
- Det säkerställer också en bättre tätning med pipettermodulen, vilket säkerställer högre noggrannhet och precision
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Finntip Flex 10, Ofiltrerad, Steril, Rack |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Rosa |
| Modell | Finntip Flex 10 |
| Längd (engelska) | 1,1 tum |
| Längd (metrisk) | 3.3cm |
| Formatera | Ställ |
| Förpackning | 10 x 96/Rack |
| Visa mer |