Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettspetsar
Produktkod. 10115380
Volym (metrisk):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
5 ml
10 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Icke-steril
Steril& PCR-klar
Färg:
Blått
Blått
Grön
Klart
Orange
Rosa
Rött
Turkos knapp
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 10000
Paket med 120
Paket med 1920
Paket med 200
Paket med 20000
Paket med 270
Paket med 3000
Paket med 3840
Paket med 40
Paket med 500
Paket med 75
Paket med 960
Produktkod. 10115380
Brand: Thermo Scientific™ 9402163
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkerställ noggrann, exakt pipettering. Finntip™ Specific Pipette Tips är utformade med hjälp av vår kunskap om vätskehantering, med jämnt släta, hydrofoba ytor som förhindrar vätskeretention.
Säkerställ noggrann, exakt pipettering. Dessa spetsar är utformade med hjälp av vår kunskap om vätskehantering, med jämnt släta, hydrofoba ytor som förhindrar vätskeretention.
Nyckelfunktioner:
  • Slät, enhetlig inre yta på spetsarna förhindrar vätskeretention
  • Finns som sterilt eller icke-sterilt alternativ
  • Förpackningsalternativ: ställ, bulksäck eller omladdningstorn
  • Sterila spetsar levereras i vakuumförslutna, steriliserade ställ
Beprövad kvalitet
  • Sterila alternativ certifierat fria från RNas, DNas, DNA, PCR-hämmare, ATP och endotoxinkontaminering
Mångsidigt spetssortiment
  • Volymintervall från 0,2 μl till 10 ml
  • Volymer i 96-format: 10, 250, 300 och 1000 μl
  • Volymer i 384-format: 20 och 50μ l
  • Makrovolymer: 5 ml och 10 ml
Omedelbar spårbarhet
  • Varje spetsställ har bläckstråleskriven parti- och volyminformation; de praktiska färgkodade ställen gör det enkelt att matcha den kompatibla Finnpipetten med motsvarande Finntip-insats för pipettställ
  • Färgkodning synlig i ställ och omladdningsförpackningsalternativ
Anmärkning:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Finntip 10ml steril, ej filtrerad, steril, ställ
Volym (metrisk) 10 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Rött
Modell Finntip 10ml steril
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15cm
Formatera Ställ
Färgkod Rött
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Finnpipette
Produktlinje FinnTip
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar