Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipett Tips
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4525554
Volym (metrisk):
500 μL
1250μ L
2,5 ml
5 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 10626111
Brand: Thermo Scientific™ 9404170
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Integrera Thermo ScientificTM FinntipTM Stepper Pipett Tips med Thermo ScientificTM FinnpipetteTM Stepperpipetter.
Integrera Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipett Tips med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipetter.
  • Icke-sterila spetsar är bulkförpackade; sterila spetsar är individuellt förpackade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 500 μL
Volym (metrisk) dispensering 10, 20, 30, 40, 50μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001
Formatera Bulk
För användning med (utrustning) Thermo Scientific FinnPipette Stepper
Produktlinje FinnTip