Läs mer
EZ-Run™ Protein Gel Solutions, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10284673
Koncentration:
10 %
15 %
Förpackningsstorlek:
500ml
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10284673
Brand: Fisher BioReagents BP7710500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Resolution equal to or better than gradient precast gels
A ready-to-use premixed solution of acrylamide, bisacrylamide, buffer and SDS that enables ultra-fine resolution of protein bands by denaturing PAGE. This novel formulation provides the resolution of a gradient gel with less preparative work than a standard discontinuous gel system.
  • Ready-to-pour EZ-Run Protein Gel Solution for 1-D or 2-D PAGE—just add APS and TEMED
  • Wide separation range—from 3 to 200kDa on same minigel
  • Continuous gel system—no stacking gel necessary
  • Proprietary (patent-pending) gel chemistry
EZ-Run Protein Gel Solution comes with an optimized proprietary running buffer; other traditional SDS-PAGE buffers should not be used with the EZ-Run gel solution.
Applications:
Compatible with post-electrophoresis applications, such as Western blotting, MALDI analysis, protein sequencing. Suitable for all commonly used gel staining methods including Coomassie™ blue, silver staining and fluorescent dyes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Protein Gel Solution
Sammansättning 10% protein gel solution
Koncentration 10 %
Kvantitet 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 10% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.