Läs mer
Fisher Chemical™ Permount™ Monteringsmedium
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Volym (metrisk):
100 ml
500 ml
Volym (engelska):
3,38 oz.
16,9 oz.
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Beskrivning
För både montering och långtidsförvaring av rutschbanor
- Låg viskositet
- Ger ett tunnare limskikt för bättre optisk kvalitet
- Ett brytningsindex nära det för fixerade proteiner hjälper till att hålla bilden fri från optiska defekter som diffraktionshalos
- Lämplig för montering av täckglas på objektglas med tjocka eller tunna exemplar
- Kommer inte att ändra färgerna på biologiska färgämnen
- Kommer inte att förlora sin sammanhållning, vidhäftande kvalitet eller färg med åldern
- Bevarar de flesta biologiska färgämnen med liten eller ingen blekning när objektglasen förvaras i mörker
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Montering och långtidsförvaring av rutschbanor |
| Volym (engelska) | 16,9 oz. |
| Produkttyp | Skjutmonteringsmedia |
| Förpackning | Bärnstensfärgat glas |
| Volym (metrisk) | 500 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Permount Mounting Media
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P264-Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Toluene, Polyterpenehydrocarbon resin