Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Kvicksilverfria konduktivitetssonder: två celler
Handla allt Fisherbrand Produkter
Cell konstant:
0,1 cm -1
1 cm -1
1 cm-1
10 cm -1
10 cm-1
Mätområden:
0,5 till 200μ S/cm
1 000 till 200 000μ S/cm
10 till 2000 μS/cm
10 till 2000μ S/cm
1000 till 200 000 μS/cm
Material:
Epoxi
Epoxy
Glas
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kräver
Separate ATC probe for temperature-compensated readings.
För användning med AR60, AR50, AR20, AB30 bänkskiva och AP65 bärbara mätare
Immersion-type cell's unique compact size is the same as a typical pH electrode—allowing use in standard electrode holder.
- Two-cell types with glass or epoxy bodies
- Dual pin connectors
- Cell constants of 0.1, 1.0, or 10.0cm-1
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | 1 cm-1 |
| Kontakttyper | 2-pin |
| För användning med (utrustning) | AR60, AR50, AR20, AB30 benchtop and portable meter |
| Typ | Conductivity Probe |
| Material | Epoxi |
| Mätområden | 10 till 2000 μS/cm |
| Förvaringsmetod | Immersed in deionized water |
| Sond | 2 Cell Conductivity |