Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Kvicksilverfria konduktivitetssonder: två celler
Handla allt Fisherbrand Produkter
Cell konstant:
0,1 cm -1
1 cm -1
1 cm-1
10 cm -1
10 cm-1
Mätområden:
0,5 till 200μ S/cm
1 000 till 200 000μ S/cm
10 till 2000 μS/cm
10 till 2000μ S/cm
1000 till 200 000 μS/cm
Material:
Epoxi
Epoxy
Glas
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kräver
Separat ATC-sond för temperaturkompenserade avläsningar.
För användning med AR60, AR50, AR20, AB30 bänkskiva och AP65 bärbara mätare
Cellens unika kompakta storlek är densamma som en typisk pH-elektrod som —tillåter användning i standardelektrodhållare.
- Tvåcellstyper med glas- eller epoxikroppar
- Dubbla stiftkontakter
- Cellkonstanter på 0,1, 1,0 eller 10,0 cm -1
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | 0,1 cm -1 |
| Kontakttyper | 2-stift |
| För användning med (utrustning) | AR60, AR50, AR20, AB30 bänkskiva och AP65 bärbar mätare |
| Typ | Konduktivitetssond |
| Material | Glas |
| Mätområden | 0,5 till 200μ S/cm |
| Förvaringsmetod | Nedsänkt i avjoniserat vatten |
| Sond | 2 Cellledningsförmåga |