Läs mer
Fisherbrand™ Korrosionsbeständig axel och propellrar för överliggande omrörare
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
30,48 cm
45,72 cm
Längd (engelska):
30,08 cm
18 tum
Diameter (metrisk) fläkt:
6,35 cm
8,89 cm
Diameter (engelska) Fläkt:
2,5 tum
3,5 tum
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) | 0,39 tum |
| Diameter (engelska) Fläkt | 3,5 tum |
| Diameter (metrisk) | 1 cm |
| Diameter (metrisk) fläkt | 8,89 cm |
| För användning med (utrustning) | Overhead omrörare |
| Längd (engelska) | 18 tum |
| Längd (metrisk) | 45,72 cm |
| Typ | Axel med propeller |
| Material | PTFE, stål |