Läs mer
Fisherbrand™ Illuminated Pocket Microscopes
Produktkod. p-154851 Handla allt Fisherbrand Produkter
Förstoringskraft:
30 gånger
Inkluderar:
AA-batteri, vinylfodral
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11734396
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Two AA batteries
A single mechanism generates a smooth and rock-solid focus
Fisher Scientific™ Illuminated Pocket Microscopes are ideal for quality control, field use, electronics, metal analysis, clinical analysis and plant study applications. A single mechanism generates a smooth and rock-solid focus.
  • View at high magnification in bright light, true color, high contrast and with a sharply defined focus
  • Case is chemical- and shock-resistant ABS plastic
  • Dimensions: 5.5 x 1.5 0.87 in. (L x W x H) (140 x 38 x 22 mm)
  • Weighs 3 oz. (85 g)
Specifikationer
Höjd (metrisk) 2.2 cm
Inkluderar AA-batteri, vinylfodral
Höjd (engelska) 0.87 in.
Bredd (engelska) 1.5 in.
Bredd (metrisk) 3.8 cm
Förstoringskraft 30 gånger
För användning med (applikation) Quality control, field use, electronics, metal analysis, clinical analysis and plant study applications
Längd (engelska) 5.5 in.
Längd (metrisk) 14 cm
Nödvändiga tillbehör One AA Alkaline battery
Vikt (engelska) 3 oz.
Vikt (metrisk) 85 g
Mått (L x B x H) 5.5 x 1.5 x 0.87 in. (14 x 3.8 x 2.2 cm)