Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H5P öppna uppvärmda PPO-badcirkulatorer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Elektriska krav:
230 V 60 Hz
Modell:
4100 H5P
Kapacitet (metrisk):
4,5 till 5,3 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Öppna uppvärmda bad är gjorda av mycket styv polyfenylenoxid (PPO) och är termiskt resistenta upp till +100 C, °vilket gör dem till ett utmärkt alternativ till rostfritt stål.
Dessa ekonomiska cirkulationspumpar med öppet bad använder vatten som värmeöverföringsvätska. Badkar har integrerade grepp och stöd och är försedda med bryggplattor för placering av styrhuvudet.
- Värmekapacitet upp till 1000 watt
- Med 5-liters badkar
- Det mest ekonomiska valet för ett värmebad
Temperaturområde: Omgivningstemperatur till +100 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 1,19 till 1,4 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 4,5 till 5,3 L |
| Flödeshastighet | 17 l/min. |
| Pumptyp | Kraft |
| Temperaturområde | Ambient +10° till 100 °C |
| Typ | Isotemp™ Öppen uppvärmd badcirkulator |
| Värmekapacitet | 1.2 kW |
| Material | Polyfenylenoxid |
| Modell | 4100 H5P |
| Temperaturstabilitet | ±0,5 °C |
| Visa mer |