Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Digitala torrbadkar/blockvärmare
Product Code. p-4933697 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Antal platser:
1
2
4
Pluggtyp:
CN, EU, Storbritannien
Unit Size:
Varje
Product Code. 15387928
Only null left
Add to basket
Add to basket
Requires
Enheten måste beställas med block(er)
Utbytbara modulära block, konfigurerbara för en rad applikationer, ökar labbens mångsidighet.
Fisherbrand™ Isotemp Digitala torrbad/blockvärmare erbjuder en rad konfigurationer med utbytbara modulära block för en mängd olika applikationsbehov.
Fisherbrand™ Isotemp Digitala torrbad/blockvärmare erbjuder en rad konfigurationer med utbytbara modulära block för en mängd olika applikationsbehov. Designad för grundläggande till avancerade applikationer med en maximal temperatur på °130 C, en timer och finns i 1, 2 och 4 blockstorlekar.
  • Digitala kontroller och visning av tid och temperatur
  • Avancerad intern temperaturavkännande sond för enastående temperaturnoggrannhet och kontroll
  • Exakt temperaturkontroll med PID-krets
  • Temperaturkalibrering gör det möjligt att kompensera temperaturen till önskat värde
  • Timer tillåter användaren att noggrant övervaka uppvärmningstiden
  • Brett utbud av utbytbara värmeblock av aluminiumlegering ger mångsidighet och möjliggör enkel rengöring och desinficering
  • Pulverlackerad stålkroppskonstruktion säkerställer hållbarhet
  • Inbyggd övertemperaturskyddsanordning garanterar prov- och användarsäkerhet
  • Justering av temperaturavvikelse
Användningsområden:
Provberedning, enzymkonservering, enzym-substratreaktioner, DNA-amplifiering, elektroforesgeldegeneration och serumkoagulering
Warranty
2 år Thermo Fisher Scientific standard, begränsad garanti. Kontakta din säljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad CE, cULus, RoHS
Controllertyp PID
Material Pulverlackerat stål
Antal platser 1
Pluggtyp CN, EU, Storbritannien
Relativ luftfuktighet <80%
Temperaturområde (metriskt) Ambient +5° till 130 °C
Typ Torrbad/block
Säkring 250V 2,5A
Uppvärmningstid ≤20 min. 30° till 130 °C
Inkluderar Torrbad, CN, EU och UK pluggar, blocklyftare
Temperaturnoggrannhet ≤±0,5 °C
Temperaturenhetlighet ≤±1 °C
Timer 0 till 99:59 min eller kontinuerligt
Garanti 2 år, byte
Mått (L x B x H) 11,3 x 7,9 x 3,9 tum. (288 x 200 x 100 mm)
Längd (engelska) 11,3 tum
Längd (metrisk) 288 mm
Bredd (engelska) 7,9 tum
Bredd (metrisk) 200 mm
Höjd (engelska) 3,9 tum.
Höjd (metrisk) 100 mm
Vikt (engelska) 6.39 lb.
Vikt (metrisk) 2.9 kg
Elektriska krav 200/240 V, 50/60 Hz (CN, EU, Storbritannien)
Spänning 200/240 V
Frekvens 50/60 Hz