Läs mer
Fisherbrand™ Lab Label Tape
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Grön
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Fisher Scientific™ Lab Label Tape can be unloaded and reloaded in less than 30 seconds.
- Allows for color-coding labels
- No batteries needed
- Unit is always ready to use
- Dimensions: 0.375 x 118 in. (0.90 x 300 cm)
Beställningsinfo
Available in black, red, blue and green.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Self-adhesive |
| Färg | Blått |
| Formatera | Tape |
| Produkttyp | Label Tape |
| För användning med (utrustning) | Lab label maker |
| Kvantitet | 4/Pk. |
| Storlek (engelska) | 0.375 x 118 in. |
| Storlek (metrisk) | 0.010 x 3.277 cm |
| Längd (engelska) | 118 in. |
| Längd (metrisk) | 3 m |
| Visa mer |