Läs mer
Fisherbrand™ Microplate Vortex Mixers
Handla allt Fisherbrand Produkter
Bana:
3,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Kopphuvud, hållare för en mikroplatta och 234 cm (92 tum. ) löstagbar, tretrådig sladd och stickpropp. (230V-enheter levereras med en Euro-typkontakt.)
Standardmodell
- Analog mixer med variabel hastighet för kontinuerlig drift
- Hög hastighet och liten omloppsbana är optimal för att blanda mikroplattor
- Välj mellan två lägen: Touch-läge för att blanda rör när koppens huvud är nedtryckt; På-läge när mikroplattans tillbehör används för kontinuerlig drift
- Kontroller: 3-vägs strömbrytare; hastighetsratt: variabel 1 –10 rattmarkeringar
- 5 års garanti
- Idealisk för applikationer som kräver repeterbara resultat
- Styrplattans kontroller
- LED display
- Exakta hastighets- och tidsresultat
- Välj mellan två lägen: Touch-läge som aktiverar blandning när du trycker ner koppens huvud; Kontinuerligt läge vid användning av tillbehör
- Mikroprocessorkontroll: 3-vägs strömbrytare, LED-display för tid/hastighet upp/ner knappar för börvärdeskontroll
- Timer visar förfluten tid eller kan programmeras till en användardefinierad tidsgräns
- Timern stängs av när tiden når noll
- 5 års garanti
Garanti
5 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 3,5 mm |
| Hastighetsintervall | 300 till 3500 rpm |
| Elektriska krav | 230 V, 50/60 Hz |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 30 W |
| Amperage | 0,13 A |
| Produkttyp | Microplate Vortex Mixer |
| Pluggtyp | EU-kontakt |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Inkluderar | Kopphuvud, hållare för en mikroplatta och 92 tum avtagbar, tretrådig sladd och stickpropp |