Läs mer
Fisherbrand™ Mini Vortex Mixer
Produktkod. p-4679955 Handla allt Fisherbrand Produkter
Modell:
Fisherbrand Mini-E (för EU)
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15212985
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Accepterar rör och kärl av alla storlekar.
Accepterar rör och kärl av alla storlekar. Fisherbrand™ Mini Vortex Mixer är en extremt kompakt virvelblandare med en horisontellt cirkulär, orbital blandningsrörelse.
  • Extremt kompakt vortexblandare med en horisontellt cirkulär, orbital blandningsrörelse
  • Accepterar rör och kärl av alla storlekar
  • Strömuttagskompatibilitet: Endast EU/UK, inte USA
Beställningsinfo
Obs: Denna artikel är en icke-standardspänning som är specifikt för EU/UK-uttag; kommer inte att fungera med amerikanska butiker. Se till att du beställer rätt produkt. Kontakta kundtjänst för hjälp: 1-800-766-7000.
Garanti
2 år
Specifikationer
Bana 4.5 mm
Hastighetsintervall 2800 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Amperage 0,6 A
Rörkapacitet 50 mL
Produkttyp Mini Vortex Mixer
Frekvens 50/60 Hz
Material Gummiplattform
Mått (L x B x H) 3,8 x 3,8 x 2,5 tum. (9,65 x 9,65 x 6,35 cm)
Höjd (engelska) 2,5 tum
Höjd (metrisk) 6.35 cm
Längd (engelska) 3,8 tum
Längd (metrisk) 9.65 cm
Bredd (engelska) 3,8 tum
Bredd (metrisk) 9.65 cm
Vikt (engelska) 1 lb.
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Modell Fisherbrand Mini-E (för EU)
Motortyp DC
Driftlägen Tryck
Garanti och serviceerbjudande 2 år