Läs mer
Fisherbrand™ Modell 120 Sonic Dismembrator
Produktkod. p-3974654 Handla allt Fisherbrand Produkter
Modell:
FB120 med 1/8 tum Nål
Elektriska krav:
220/230 V, 50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12337338
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Generator, omvandlare, 1/8 tum sond, kablar, skiftnyckelsats
Programmerbart system idealiskt för bearbetning av små volymer vätska. Det finns 3 alternativ för sondstorlekar som möjliggör bearbetning av 0,2-50 ml-volymer.
Använd denna soniska ljuddämpare för effektiv analys och provberedning av små provstorlekar. Fisher Scientific™ Modell 120 Sonic Dismembrator erbjuder både manuell och programmerbar drift för konsekventa och reproducerbara resultat. Bearbetar 0,2 till 50 ml.
  • Bearbetar 0,2 till 50 ml
  • 120 watt
  • Programmerbar från 1 sekund till 10 timmar
  • Överbelastningsskydd
  • Pulsläge (1 sekund till 59 sekunder)
  • Energidisplay (watt och joule)
  • Tillgängliga tillbehör inkluderar: 3 sondstorlekar för enskilda prover, horn med åtta spetsar för ökad provgenomströmning, kopphorn för indirekt sonikering
  • Lättviktsomvandlare för handhållen drift
OBS!
Denna artikel är en icke-standard spänning (220/230V); se till att du beställer rätt produkt. Kontakta kundtjänst för hjälp: 1-800-766-7000.
Beställningsinfo
Stativ ingår ej.
Garanti
Två år
Specifikationer
Spänning 220/230 V
Elektriska krav 220/230 V, 50/60 Hz
Hertz 20 kHz (ultraljudsfrekvens)
Wattal 120 W
Volymintervall (metriskt) 0,2 till 50 ml
Mått (L x B x H) 13,5 x 8 x 6 tum (34,29 x 20,32 x 15,24 cm)
Höjd (engelska) 6 tum
Höjd (metrisk) 15.24 cm
Längd (engelska) 13,5 tum
Längd (metrisk) 34.29 cm
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 20.32 cm
För användning med (applikation) Cellstörning, proteinextraktion, DNA-klippning/ChIP-analys
Inkluderar Generator, omvandlare, 1/8 tums sond, strömkabel, skiftnyckelsats. Obs! Stativ och klämma som visas på bilden ingår inte
Modell FB120 med 1/8 tum Nål
Timer 1 sek. till 10 timmar.