Läs mer
Fisherbrand™ Prober för Model 50 och 120 Sonic Dismembrator
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volymintervall (metriskt):
0,2 till 5 ml
0,5 till 15 ml
10 till 50 ml
Diameter (metrisk):
2 mm
0.3 cm
0.63 cm
Amplitud:
120μ m max
180μ m max
200μ m max
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Amplitud | 180μ m max |
| Produkttyp | Sond |
| Volymintervall (metriskt) | 0,5 till 15 ml |
| Diameter (engelska) | 0,125 tum (1/8 tum) |
| Diameter (engelska) Tips | 1/8 tum |
| Diameter (metrisk) | 0.3 cm |
| Diameter (metrisk) spets | 3 mm |
| För användning med (utrustning) | Modell 50 och 120 ljuddämpare |
| Förpackningsmängd | 1 sond |