Learn More
Fisherbrand™ Utbytbar spetsprob för användning med 500 och 700 watt Sonic Dismembrators
Product Code. p-4881426 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volymintervall (metriskt):
100 ml till 1 L
20 till 250 ml
50 till 500 ml
Diameter (metrisk) spets:
13 mm
19 mm
25 mm
Inkluderar:
Ersättningsspets
Sond
Standard 1/2 tum. Sond
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 12921171
Only null left
Add to basket
Add to basket
Requires
Standard 1/2-tums sond (kat. nr. FB4220)
Microtips är tunna, högintensiva sonder som är designade för bearbetning av små provvolymer. Microtips skruva in i den gängade änden av standardsonden på 1/2 tum (4220).
Dessa Fisher Scientific™ Prober är designade för användning med 500 och 700 watt Sonic Dismembrators.
  • 1/2 tum. Utbytbar spetssond för modell 505/705 Sonic Dismembrator
  • För bearbetning av 20-250 ml volymer
  • Ej för användning med organiska lösningsmedel, alkoholer eller syror.
Specifications
Amplitud 120μ m max
Produkttyp Sond
Volymintervall (metriskt) 20 till 250 ml
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (engelska) Tips 0,5 tum
Diameter (metrisk) 1.27 cm
Diameter (metrisk) spets 13 mm
För användning med (utrustning) Modell 505/705 Sonic disembrator
Inkluderar Standard 1/2 tum. Sond
Tipsstil Utbytbar spets