Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Alchemist™ Väggklocka
Handla allt Fisherbrand Produkter
Visa:
Analog
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Traceable™ Alchemist™ Wall Clock använder symboler som Eld, Jord och Brandy, som finns i manuskript och anteckningsböcker från medeltida forskare.
- Väggklocka talar om tid på dygnet till sekunden med 0,01 % noggrannhet
- Varje serienumrerad enhet är individuellt kalibrerad mot NIST spårbar utrustning
Uppfyllande
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Analog klocka |
| Noggrannhet | 0.01% |
| Visa | Analog |
| Batterityp | AA |
| Diameter (engelska) Yttre | 30,08 cm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 30.5 cm |
| Vikt (engelska) | 1 oz. |
| Vikt (metrisk) | 0.028 kg |
| Inkluderar | Väggmonteringsskruv och AA-batteri |
| För användning med (applikation) | Använder symboler som Eld, Jord och Brandy, som finns i manuskript och anteckningsböcker från medeltida vetenskapsmän |
| Visa mer |