Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Konduktivitets-, resistivitets- och TDS-mätare
Produktkod. 11774216 Handla allt Fisherbrand Produkter
Visningstyp:
LCD-skärm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11774216
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger direkta digitala avläsningar av konduktivitet, resistivitet och lösta fasta ämnen. Traceable™ Konduktivitets-, resistivitets- och TDS-mätare är idealisk för att mäta vatten av reagenskvalitet att uppfylla CAP , ASTM , NCCLS och ACS-specifikationer samt för att mäta konduktivitet i kromatografi, biologi, livsmedel, elektronik och vattenanalys. Alla avläsningar hänvisade automatiskt till den internationella standarden 25 °C.
  • Ljus, lättläst, 0,5 tum. (13 mm) LCD
  • Kan användas som handhållen eller bänkmätare
  • Områden: 0,01 till 200 000μ mhos ellerμ S (ledningsförmåga); 0,001 ohm till 20,00 megohm (resistivitet); 0,01 till 20 000 ppm (upplösta fasta ämnen)
  • Noggrannhet, +0,3 %± 1 siffra
  • Lagrar fyra kalibreringsinställningar
  • Med plug-in, instant-response sond, digital temperaturdisplay in° C och° F, automatisk temperaturkompensation och kontroll, och inspelaresuttag
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA vilket indikerar instrumentets spårbarhet till standarder tillhandahållna av NIST™ .
Specifikationer
Noggrannhet (konduktivitet) ±0,3 %± 1 siffra
För användning med (applikation) Konduktivitet, Resistivitet, TDS
Mätlägen Konduktivitet, TDS, Resistivitet
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,1 till 200μ S
Räckvidd (resistivitet) 1 till 20 megaohm
Visningstyp LCD-skärm
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, NIST
Vikt (metrisk) 454 g
Vikt (engelska) 0,03 oz.
Sensortyper Konduktivitet
Detektionsområde 0,01 till 200 000μ S
Typ Exakt och bekväm konduktivitetsmätare
Noggrannhet ±0,3 %
Längd (engelska) 3,75 tum
Längd (metrisk) 9.5 cm
Längd (metrisk) kabel 150 cm
Bredd (engelska) 16 oz.
Bredd (metrisk) 17.1 cm
Höjd (engelska) 1,5 tum
Höjd (metrisk) 3.8 cm
Batterityp Alkalisk