Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Konduktivitet/TDS Meter Pen
Produktkod. 11724226 Handla allt Fisherbrand Produkter
Visningstyp:
LCD-skärm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11724226
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Enkel att använda, vattentät konduktivitets-/TDS-mätare designad för rutinanalys och kvalitetskontroll. Slå bara på, sätt i och läs samtidigt resultat och temperatur.
  • Tufft, kemikaliebeständigt, vattentätt ABS-plasthölje
  • Lättläst 0,5 tum. LCD-siffror
  • Dubbel display visar avläsning och temperatur
  • HOLD-knappen fryser läsningen på displayen
  • Piltangenterna möjliggör snabb inställning till kalibreringsstandarder
  • Sparar kalibreringsdata även när enheten är avstängd
  • Omedelbar sond och solid-state-termistor ger exakta avläsningar
  • Temperaturkompensation tillåter att avläsningar automatiskt hänvisas till den internationella standarden 25 C; °användaren kan ställa in programmerbar temperaturkoefficient
  • Mått: 6,5 x 1,4 x 1,25 tum. (16,5 x 3,56 x 3,18 cm)
  • Vikt: 2,25 oz. (63,8 g)
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Uppfyllande
Uppfylla krav för CAP , ASTM , NCCLS, CLSI, ACS, CLIA, AOAC , EPA, APHA, AWWA, WEF, USGS, USP , ISO , och federala/statliga bestämmelser.
Specifikationer
Inkluderar Batteri
Mätlägen Konduktivitet, TDS
Räckvidd (ledningsförmåga) 0μ S till 1999μ S
Temperaturkompensation 20 °C till 25 °C
Räckvidd (TDS) 0 till 1999μ S
Upplösning (TDS) 1μ /ppm
Noggrannhet (TDS) ±1 % FS +1 siffra
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C
Visningstyp LCD-skärm
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, NIST
IP-betyg Hold (Håll)
Vikt (engelska) 2,25 oz.
Garanti 1 år
Material ABS
Sensortyper TDS
Typ Konduktivitet/TDS Pen
Längd (metrisk) 16.5 cm
Bredd (engelska) 1,4 tum
Bredd (metrisk) 3.56 cm
Höjd (engelska) 6,5 tum.
Höjd (metrisk) 16.5 cm