Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Dataloggning termometer
Produktkod. 15204026 Handla allt Fisherbrand Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Inkluderar:
1 Sond i rostfritt stål
1 Vaccinflaskasond i glas
1 flasksond
1 kulsond (5/16 tum diameter x 3/4 tum lång)
1 plastflasksond
2 Prober för vaccinflaskor i glas
2 flasksonder
2 plastflasksonder
2 prober (flasksond och 5/16 tum i diameter x 3/4 tum lång)
2 rostfria sonder
2 sonder (5/16 tum dia. x 3/4 tum långa)
missing translation for 'unitSize'
Varje
Código de producto. 15204026
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Stand, Velcro™, magnetic strips, wall mount, AC power adapter, batteries, and an ISO 17025 Traceable™ Certificate
Traceable™ Excursion-Trac™ Dataloggningstermometer med användardefinierade tidsintervall.
Termometer med hög noggrannhet har ett temperaturområde på -50 till °70 C och en upplösning °på 0,01 C och bibehåller en noggrannhet på± °0,25 C över hela temperaturområdet.
  • Lagrar upp till tio unika larmhändelser
  • Uppfyller nuvarande CDC-krav för lagring och övervakning av vaccin
  • Rullande minnesstruktur, upprätthåller de senaste 525 600 temperaturobservationerna
  • Minnet kan rensas på enheten efter nedladdning av data till USB stick
  • Problemfri hämtning av data; enheten kan fortsätta att användas under nedladdning och analys av data
  • Statusindikatorer: Lågt batteri, minne fullt, USB dataöverföring och aktivt larmläge
  • Spårbar till NIST för noggrannhet
  • Högpåverkande, kemikaliebeständig ABS-plastfodral mäter 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 tum)
  • Dataloggningskapacitet: 525 600 temperaturobservationer
  • Vikt: 5 oz.
Hi/Lo-larm och tid-/datumstämplar
  • Larmspårningsfunktionen lagrar i minnet varje larmhändelse med information om när larmtillståndet inträffade, såväl som när enheten återvände till inom räckvidd
  • Larmstatusindikatorer inkluderar visuella lysdioder, ljudvarningar och blinkande LCD-segment
  • Data för upp till tio olika larmhändelser kan hämtas med den senaste händelsen synlig på displayen
USB Dataöverföring
  • Ny funktion gör att inspelad data (CSV-fil) kan överföras från termometer till PC eller Mac™ med hjälp av en USB flash-enhet (ingår ej)
  • Ingen programvara behövs för datorgränssnittet
  • Varje termometer har ett unikt ID som gör att flera enheter kan användas på samma plats
Dataloggningsfunktioner
  • Övervaka avläsningar över natten, på helger eller under vilken tidsperiod som helst med rullande datalogg
  • Användardefinierat dataloggningsintervall från en observation/minut till en observation/24 timmar
  • Minneskapaciteten bibehåller ett år av inspelad data vid användning av en minuts intervall och längre vid användning av större intervall
Flasksondfunktioner (kat. Nr. 15-081-125, -126, -128, 129 kommer inte med flasksonder)
  • Flasksonder är förseglade i en miniatyrflaska (1 x 2,5 tum) fylld med giftfri glykol
  • Lösningen är GRAS (allmänt erkänd som säker) av FDA (Food and Drug Administration)
  • Eliminerar oro för tillfällig kontakt med mat eller dricksvatten
  • Temperaturbuffrad flasksensor eliminerar snabba förändringar när kylskåpsdörren öppnas
  • Idealisk för användning vid övervakning av lagringsförhållanden för vacciner eller andra viktiga prover
Obs: Enheterna är utformade för att användas med antingen de medföljande AC adapter eller endast med batterier. Batterier är designade för att hålla i upp till sex månader. Om du endast använder batteridrift, AC nätadaptern måste vara ansluten för att ladda ner all data.
Información de órdenes
Ersättningsbatteri: Kat. nr 1111
Certifications
Levereras med en ISO 17025 Traceable™ Certifikat
Especificaciones
Typ Datalogger
Visningstyp LCD
Dataminne 525 600 avläsningar
Kalibrering Kalibrerad
Larmtyper LED-indikator, Hörbar, Blinkande LCD-segment
Programvarutyp TraceableLIVE
Beskrivning 2 flasksonder
Inkluderar 2 flasksonder
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Gränssnitt USB
Sensortyper Temperaturbuffrad flasksensor
Noggrannhet (temperatur) ±0,25 °C
Upplösning (relativ luftfuktighet) 0,01°
Temperaturupplösning 0,01°
Temperaturområde (engelska) -58° till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -50,00 °C till +70,00 °C
Längd (engelska) Kabel 10 fot (Kabel)
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado