Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digital trekanals alarmtimer
Produktkod. 11735863 Handla allt Fisherbrand Produkter
Tidsintervall:
9 timmar. 59 min 59 sek
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11735863
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Två års AA-batteri; Kemikaliebeständigt ABS plastfodral
Trekanalig labbhäftning ger år och år av pålitlig service
Fisher Scientific™ Traceable™ Tre-kanals larmtimer har 10-timmars kapacitet med en upplösning på en sekund.
  • Tidskapacitet: 10 timmar
  • Noggrannhet: 0,001 %
  • Nedräkning, distinkt larm och displayindikator per kanal
  • Larm ljuder i 60 sekunder eller kan stängas av manuellt
  • Skärm: 0,25 tums LCD
  • Mått: 3,5 L x 7,6 B x 7,6 cm H (1,4 x 3 x 3 tum)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Produkttyp Handhållen/bänktimer
Tidsintervall 9 timmar. 59 min 59 sek
Larm 1 min.
Noggrannhet 1e-005
Upplösning 1 sekund
Visa LCD
Antal kanaler 3
Batterityp AA
Höjd (engelska) Display 0,25 tum
Höjd (metrisk) display 0.63 cm
Vikt (engelska) 4 oz.
Vikt (metrisk) 113.39 g
Inkluderar Tvåårigt AA-batteri; Kemikaliebeständigt ABS plastfodral
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, NIST och A2LA