Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Visuell larmtimer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Tidsintervall:
Tidskapacitet: 9999 min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
AAA-batterier (2), Inbyggd magnet, Stativ, Klämma
Idealisk för repetitiva tester. Fisher Scientific™ Traceable™ Visuell larmtimer har en omkopplare som låter användaren välja antingen ett ljudlarm eller ljust blinkande visuellt lysdiodlarm.
- Räknar ner från 9999 minuter i steg på en minut
- Nedräkningsupplösningen är 1 sekund för tider under 99 minuter
- Automatiskt minne återställer displayen till den senast programmerade tiden
- Genom noll-funktionen kan du räkna ner, alarmera och sedan räkna upp
- Siffrorna är 1 cm (3/8 tum) hög och läsbar från 3M (10 fot)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bänktimer |
| Tidsintervall | Tidskapacitet: 9999 min. |
| Larm | Ljud/visuellt |
| Noggrannhet | 0.0001 |
| Upplösning | 1 sekund till 1 minut |
| Visa | LED |
| Batterityp | AAA |
| Vikt (engelska) | 0.18 lb. |
| Vikt (metrisk) | 0.08 kg |
| Inkluderar | Två AAA-batterier, integrerad magnet, stativ, klämma |
| Visa mer |