Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Vattentäta/stötsäkra stoppur
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
Innehåller
Tvåårigt silveroxidbatteri, hållbart ABS-plastfodral, snöre, instruktioner
Välj mellan en vattentät/stötsäker modell eller en vatten-/stöttålig modell. Fisher Scientific™ Traceable™ Vattentäta/stötsäkra stoppur visar tid på dagen till tvåan, AM/PM, datum och veckodag och är idealiska för laboratorie- eller anläggningsanvändning.
Båda enheterna tar 24 timmar. Med single-action, time-in/time-out, kumulativ split och kontinuerlig timing. Upplösningen är 0,01 sekund under de första 30 minuterna; enheterna fortsätter sedan att ta tid till 23 timmar, 59 minuter, 59 sekunder i steg om 1 sekund.
- Tidslarm
- Siffrorna är 0,375 tum höga
- O-ring förseglad med slitstarkt ABS plasthölje
- Enhet 06-662-56 är vattentät till tre atmosfärer
- Noggrannheten är 0,01 %
- Mått: 2,12 L x 2,75 W x 0,5 tum H (5,4 x 6 x 1,3 cm)
- Nettovikt: 1 oz. (28g)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vatten- och stöttålig stoppur |
| Tidsintervall | 24 hr. |
| Larm | Tid på dygnet |
| Noggrannhet | 0.0001 |
| Upplösning | 0,01 sek. |
| Visa | LCD |
| Beskrivning | Vattentät till tre atmosfärer |
| Material | ABS Plastic Case |
| Batterityp | 2 Year Silver Oxide |
| Mått (L x B x H) | 2,12 x 2,37 x 0,5 tum. (5,4 x 6 x 1,3 cm) |
| Visa mer |