Läs mer
Fisherbrand™ Vortex mixertillbehör: Ampulrörshållare
Produktkod. p-4888465 Handla allt Fisherbrand Produkter
Rörstorlek:
10 till 17 mm dia.
15 till 17 mm dia.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15716959
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Fisherbrand vortexblandare.
Även kompatibel med andra tillverkare' modeller; kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant för detaljer.
  • Blandar förvaringsflaskor och provrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Rörstorlek 15 till 17 mm dia.
Produkttyp Ampullhållare
För användning med (utrustning) Vortex mixer