Läs mer
Fisherbrand™ Hybridiseringsrör
Produktkod. p-195223 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (engelska):
3,93 tum
5,90 tum
11,81 tum
Diameter (engelska) Inre:
1,37 tum
1,37 tum.
2,75 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 16357281
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Passar FisherBiotech™ Hybridisering Inkubatorspett och de flesta rotisserier som accepterar standardrör med 35 eller 70 mm diameter.
  • Tjockväggigt borosilikatglas
  • Inkluderar polypropenlock
Specifikationer
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (engelska) Inre 1,37 tum.
Diameter (metrisk) Inre 35 mm
Diameter (metrisk) Yttre 35 mm
För användning med (utrustning) FisherBiotech hybridiseringsinkubatorrotisserier
Längd (engelska) 3,93 tum
Förslutningstyp Med Cap
Längd (metrisk) 100 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Hybridiseringsrör