Läs mer
Fisherbrand™ 0,2 ml PCR-rör
Produktkod. 12174082 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Förslutningstyp:
Kupolformad mössa
Platt mössa
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12174082
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Med integrerad snäpplås
Med integrerad snäpplås
  • Lämplig för 0,2 ml termocyklerblock
  • 0,25 ml maximal volym när den är stängd
  • Tunnvägg design
  • Renrum producerat
  • Virgin polypropen
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNas, Dnas och mänskligt DNA-fritt
Färg Blått
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 1000 fall
För användning med (utrustning) 0,2 ml termiska cyklerblock för PCR- och provlagringstillämpningar
Material Polypropen
Förslutningstyp Kupolformad mössa
Formatera Provrör
Produkttyp Tunnväggiga PCR-rör