Learn More
Fisherbrand™ 0,2 ml PCR-rör
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Förslutningstyp:
Kupolformad mössa
Platt mössa
Packungsgröße:
Paket med 1000
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | RNas, Dnas och mänskligt DNA-fritt |
| Färg | Gult |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| Kvantitet | 1000 fall |
| För användning med (utrustning) | 0,2 ml termiska cyklerblock för PCR- och provlagringstillämpningar |
| Material | Polypropen |
| Förslutningstyp | Platt mössa |
| Formatera | Provrör |
| Produkttyp | Tunnväggiga PCR-rör |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur