Läs mer
Fisherbrand™ 0,2 ml PCR-rör
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Förslutningstyp:
Kupolformad mössa
Platt mössa
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNas, Dnas och mänskligt DNA-fritt |
| Färg | Gult |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| Kvantitet | 1000 fall |
| För användning med (utrustning) | 0,2 ml termiska cyklerblock för PCR- och provlagringstillämpningar |
| Material | Polypropen |
| Förslutningstyp | Kupolformad mössa |
| Formatera | Provrör |
| Produkttyp | Tunnväggiga PCR-rör |