Learn More
Fisherbrand™ Kryogena prickar, 0,5 tum. Diameter
Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Färg:
Beige
Blått
Diverse
Grå
Guld
Gult
Klart
Lavendel
Orange
Rosa
Rött
Silver
Violett
Vitt
Formatera:
Ark
Rulla
Description
Etiketterna kan tryckas på och kommer inte att blöda. Perfekt för att särskilja olika exemplar.
Specifications
Specifications
| Färg | Diverse |
| Formatera | Rulla |
| Produkttyp | Dot label roll |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | För kryolagring med flytande kväve, kylning och ultralåg temperatur frysapplikationer. |
| Kvantitet | 5000/Pk. |
| Diameter (engelska) | 0,5 tum |
| Diameter (metrisk) | 12.7 mm |