Läs mer
Fisherbrand™ Kryogena prickar, 0,5 tum. Diameter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17837231 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige
Blått
Diverse
Grå
Guld
Gult
Klart
Lavendel
Orange
Rosa
Rött
Silver
Violett
Vitt
Formatera:
Ark
Rulla
Produktkod. 17837231
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avsedd användning av kryolagring med flytande kväve, kylning och ultralåg temperatur frystillämpningar.
Etiketterna kan tryckas på och kommer inte att blöda. Perfekt för att särskilja olika exemplar.
Specifikationer
Färg Lavendel
Formatera Rulla
Produkttyp Dot label roll
Sterilitet Icke-steril
Inkluderar Rulle med 1000 punkter
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 12.7 mm